Få mere at vide
1-Cyclopentenecarbonitrile, 95%
Artikelnummer. 11465560
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465560 1 g 1g
11475560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11465560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25836.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3047-38-9 | C6H7N | 93.129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3047-38-9
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.129
MDL nummer MFCD00043765
InChI nøgle XBVZRFXCDCYXAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanocyclopentene, cyclopent-1-enecarbonitrile, 1-cyclopentenecarbonitrile, 1-cyclopentene-1-carbonitrile, cyclopent-1-ene-1-carbonitrile, 1-cyanocyclopenten, acmc-20aovl, 1-cyclopentenyl cyanide, 1-cyano-1-cyclopentene
PubChem CID 137808
IUPAC navn cyclopenten-1-carbonitril
SMIL C1CC=C(C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopentenecarbonitrile
Tæthed 0.944
Kogepunkt 72°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.4715
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Formel vægt 93.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Cyclopentenecarbonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Cyclopentenecarbonitrile