Få mere at vide
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11400823
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400823 1 g 1g
11410823 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13271.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1560-11-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1560-11-8
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00001396
InChI nøgle PYRZPBDTPRQYKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclopentenecarboxylic acid, isoaleprolic acid, 1-cyclopentene-1-carboxylic acid, cyclopent-1-ene-1-carboxylic acid, cyclopent-1-enecarboxylic acid, cyclopentenoic acid, 1-cyclopentenylcarboxylic acid, cyclopentenecarboxylic acid, acmc-1bxxw, cyclopentaencarboxylic acid
PubChem CID 95964
IUPAC navn cyclopenten-1-carboxylsyre
SMIL C1CC=C(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Smeltepunkt 117°C to 121°C
Kogepunkt 210°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1446347
Formel vægt 112.13
Procent renhed 98%