Få mere at vide
1-Cyclohexylpiperazine, 98%
Artikelnummer. 10326830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10326830 5 g Glass bottle 5g
10274990 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10326830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134300050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 17766-28-8 | C10H20N2 | 168.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17766-28-8
Molekylær formel C10H20N2
Molekylvægt (g/mol) 168.28
MDL nummer MFCD00044809
InChI nøgle XPDSXKIDJNKIQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-cyclohexylpiperazine, 1-cyclohexyl-piperazine, cyclohexylpiperazine, piperazine, 1-cyclohexyl, 1-cyclohexylpiperazin, n-cyclohexyl piperazine, 1-cyclohexyl piperazine, piperazine,1-cyclohexyl, 4-1-cyclohexyl piperazine, acmc-1c47v
PubChem CID 87298
IUPAC navn 1-cyclohexylpiperazine
SMIL C1CCC(CC1)N2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclohexylpiperazine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 28.0°C to 32.0°C
Farve Brown-Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.6011
Mængde 5 g
Formel vægt 168.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Cyclohexylpiperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.