Få mere at vide
1-Cyclohexylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclohexylnaphthalene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h4-6,9-13H,1-3,7-8H2 |
| Formel vægt | 210.1409 |