missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Cyclohexylnaphthalene, TRC

Artikelnummer. 30349756
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349756 10 g
30366897 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98805510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3042-69-1
Molekylær formel C16H18
Molekylvægt (g/mol) 210.31
Synonym 1-Cyclohexyl-naphthalene, NSC 131573
IUPAC navn 1-cyclohexylnaphthalene
SMIL C1CCC(CC1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Cyclohexylnaphthalene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H18/c1-2-7-13(8-3-1)16-12-6-10-14-9-4-5-11-15(14)16/h4-6,9-13H,1-3,7-8H2
Formel vægt 210.1409
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.