Få mere at vide
1-Cyclohexylethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclohexylethanone |
| CAS | 823-76-7 |
| Molekylær formel | C8H14O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Acetylcyclohexane, 1-Cyclohexylacetaldehyde, 1-Cyclohexylethan-1-one, Hexahydroacetophenone, Acetylcyclohexane, Cyclohexyl Methyl Ketone, Cyclohexylethanone, Methyl Cyclohexyl Ketone, NSC 16249 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | O=C(C)C1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 1-cyclohexylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vægt | 126.1045 |