Få mere at vide
1-Cyclohexylethanol, 98%
Artikelnummer. 11454267
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454267 25 g 25g
11444267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20363.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1193-81-3 | C8H16O | 128,215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-81-3
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.215
MDL nummer MFCD00001475
InChI nøgle JMSUNAQVHOHLMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylcyclohexylcarbinol, 1-cyclohexyl-1-ethanol, cyclohexylmethylcarbinol, 1-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 1-cyclohexyl, methanol, cyclohexylmethyl, cyclohexanemethanol, .alpha.-methyl, +--1-cyclohexylethanol, 1-cyclohexyl-ethanol, acmc-20aovg
PubChem CID 137829
IUPAC navn 1-cyclohexylethanol
SMIL CC(C1CCCCC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclohexylethanol
Tæthed 0.92
Kogepunkt 188 °C til 190 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 25 g
Formel vægt 128.22
Procent renhed 98%