Få mere at vide
1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723263
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723263 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10181222 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723263 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC01923EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 135906-00-2
Molekylær formel C16H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 271.316
MDL nummer MFCD00277770
InChI nøgle DTLUKEHVTWNAGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-cyclohexyl-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, maybridge1_006860, acmc-1c0s9, 1-cyclohexyl-4-oxidanylidene-quinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 2729105
IUPAC navn 1-cyclohexyl-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL C1CCC(CC1)N2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclohexyl-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 271.31
Procent renhed 97%