Få mere at vide
1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclohexyl-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 271.31 |
| Procent renhed | 97% |