Få mere at vide
1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)urinstof, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide |
| CAS | 10080-05-4 |
| Molekylær formel | C15 H23 N3 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)- (7CI,8CI), 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-cyclohexyl-3-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]urinstof |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.43 |
| Formel vægt | 325.146 |