missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Cyclohexyl-3-(4-hydroxyphenyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclohexyl-3-(4-hydroxyphenyl)urea |
| CAS | 38652-23-2 |
| Molekylær formel | C13H18N2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | N-Cyclohexyl-N'-(4-hydroxyphenyl)urea, N-Cyclohexyl-N'-(p-hydroxyphenyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O2/c16-12-8-6-11(7-9-12)15-13(17)14-10-4-2-1-3-5-10/h6-10,16H,1-5H2,(H2,14,15,17) |
| SMIL | Oc1ccc(NC(=O)NC2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-cyclohexyl-3-(4-hydroxyphenyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.29 |
| Formel vægt | 234.1368 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?