missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Cyclohexyl-3-[[4-[2-[[(6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]urea, Mikromol™
Beskrivelse
1-Cyclohexyl-3-[[4-[2-[[(6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]urea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclohexyl-3-[(4-[2-[((6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]urea |
| CAS | 66375-96-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Cyclohexyl-3-[(4-[2-[((6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl)amino]ethyl]phenyl)sulphonyl]urea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H27 N5 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Glipizide Imp. E (EP), Glipizide USP Related Compound C, Glipizide USP RC C, 1-Cyclohexyl-3-[[4-[2-[[(6-methylpyrazin-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]urea, Glipizide Related Compound C, Glipizide Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-22-14-19(24-15)20(27)23-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,23,27)(H2,25,26,28) |
| SMIL | Cc1cncc(n1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3 |
| IUPAC navn | N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-6-methylpyrazine-2-carboxamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?