Få mere at vide
1-Cyclohexyl-3-[[4-[2-[(3,5-dichloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea (1-[[4-[2-[(3,5-Dichloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea), Mikromol™
Artikelnummer. 30052562
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052562 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052562 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0008.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Cyclohexyl-3-[[4-[2-[(3,5-dichloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]urea (1-[[4-[2-[(3,5-Dichloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloro Glyburide
CAS 57334-89-1
Analyt- eller komponentnavne 3-Chloro Glyburide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H27 Cl2 N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Sabutamol dimer, Salbutamol Imp. F (EP), Glibenclamide Imp. E (EP), 1-[[4-[2-[(3,5-Di-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Glibenclamide Imp. E (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity E
InChI formel InChI=1S/C26H40N2O5/c1-25(2,3)27-13-23(31)17-7-9-21(29)19(11-17)15-33-16-20-12-18(8-10-22(20)30)24(32)14-28-26(4,5)6/h7-12,23-24,27-32H,13-16H2,1-6H3
SMIL CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(COCc2cc(ccc2O)C(O)CNC(C)(C)C)c1
IUPAC navn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-[[5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]methoxymethyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 528.45
Mængde 25 mg
Formel vægt 527.105 g/mol