Få mere at vide
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone, 99%
Artikelnummer. 11447977
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447977 250 g 250g
11437977 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16638.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6837-24-7 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6837-24-7
Molekylær formel C10H17NO
Molekylvægt (g/mol) 167.252
MDL nummer MFCD00003191
InChI nøgle PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-cyclohexyl, cyclohexyl pyrrolidone, n-cyclohexylpyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidinone, n-cyclohexylpyrrolidinone, unii-7im8p1vvnm, 7im8p1vvnm, acmc-20aj1a
PubChem CID 81278
IUPAC navn 1-cyclohexylpyrrolidin-2-on
SMIL C1CCC(CC1)N2CCCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt 12°C to 15°C
Tæthed 1.007
Kogepunkt 290°C to 292°C
Flammepunkt 140°C (284°F)
Brydningsindeks 1.499
Mængde 250 g
FN nummer UN2810
Beilstein 121832
Formel vægt 167.25
Procent renhed 99%