Få mere at vide
Alfa Aesar™ 1-Cyclohexyl-1-propanol, 97%
Artikelnummer. 11474497
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474497 25 g 25g
11464497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474497 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B20497.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 17264-02-7
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.24
MDL nummer MFCD00001476
InChI nøgle JVTXOMXEPFDMHB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-cyclohexyl-1-propanol, 1-cyclohexylpropanol, ethylcyclohexylcarbinol, cyclohexanemethanol, .alpha.-ethyl, alpha-ethylcyclohexane-1-methanol, cyclohexanemethanol, alpha-ethyl, acmc-1bowk, 3-cyclohexyl-propanol, 1-cyclohexylpropanol-1, alpha-ethylcyclohexanemethanol, +/-
PubChem CID 86535
IUPAC navn 1-cyclohexylpropan-1-ol
SMIL CCC(O)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclohexyl-1-propanol
Tæthed 0.9
Flammepunkt 84°C (183°F)
Mængde 25 g
Formel vægt 142.24
Procent renhed 97%