Få mere at vide
1-cyclohexyl-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460591
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460591 25 g 25g
11450591 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460591 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20090.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4352-42-5
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
MDL nummer MFCD00019360
InChI nøgle MTUCYAOJXPTLHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-cyclohexyl-1-butanol, cyclohexanemethanol, .alpha.-propyl, alpha-propylcyclohexanemethanol, zyklohexyl-butanol, cyclohexanemethanol, alpha-propyl, acmc-1ctfc, 1-hydroxybutyl cyclohexane, n-propyl cyclohexyl carbinol, mtucyaojxptlhz-uhfffaoysa
PubChem CID 107269
IUPAC navn 1-cyclohexylbutan-1-ol
SMIL CCCC(O)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclohexyl-1-butanol
Tæthed 0.902
Kogepunkt 103 °C til 104 °C (4 mmHg)
Flammepunkt 108 °C (228 °F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 25 g
Formel vægt 156.27
Procent renhed 98%