Få mere at vide
1-Cyclohexenylcarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclohexenylcarboxylic acid |
| CAS | 636-82-8 |
| Molekylær formel | C7H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)C1=CCCCC1 |
| IUPAC navn | cyclohexen-1-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vægt | 126.0681 |