Få mere at vide
1-Cyclohexenyl phenyl ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclohexenyl phenyl ketone |
| CAS | 17040-65-2 |
| Molekylær formel | C13H14O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Cyclohexen-1-ylphenylmethanone, 1-Benzoylcyclohex-1-ene, 1-Benzoylcyclohexene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-9H,2,5-6,10H2 |
| SMIL | O=C(C1=CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | cyclohexen-1-yl(phenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vægt | 186.1045 |