Få mere at vide
1-Cyclohexen-1-carboxylsyre, 97%
Beskrivelse
1-Cyclohexen-1-carboxylsyre er et mellemprodukt i benzoesyre anaerob nedbrydning af methanogent konsortium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Cyclohexen-1-carboxylsyre er et mellemprodukt i benzoesyre anaerob nedbrydning af methanogent konsortium.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,7 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 30 °C til 34 °C |
| Tæthed | 1.1 |
| Kogepunkt | 138 °C til 140 °C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.499 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1905520 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (0,7 g/L ved 20 °C). |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid