Få mere at vide
1-Cyclohexen-1-karbonitril, 98%
Description
1-Cyclohexen-1-carbonitril er blevet anvendt til fremstilling af cyclohexen-1-carboxylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
cyclohexen-1-carboxylsyre.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyclohexene-1-carbonitrile |
| Tæthed | 0.947 |
| Kogepunkt | 85 °C til 88 °C (17 mmHg) |
| Flammepunkt | 83 °C (181 °F) |
| Brydningsindeks | 1.482 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3276 |
| Beilstein | 385837 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Formel vægt | 107.16 |
| Show More |