Få mere at vide
1-Cyclohexene-1-acetic acid
Artikelnummer. 11353587
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353587 25 g 25g
11333587 1 g 1g
11343587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019462.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18294-87-6 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
1-Cyclohexen-1-eddikesyre anvendt som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18294-87-6
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.182
MDL nummer MFCD00015482
InChI nøgle KDFBPHXESBPHTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexenylacetic acid, 1-cyclohexene-1-acetic acid, 2-cyclohex-1-en-1-yl acetic acid, cyclohex-1-enylacetic acid, 1-cyclohexene-1-aceticacid, 2-cyclohexen-1-yl acetic acid, 2-cyclohex-1-enylacetic acid, cyclohex-1-en-1-ylacetic acid, 1-cyclohexenylacetate, cyclohexenylacetic acid
PubChem CID 86699
IUPAC navn 2-(cyclohexen-1-yl)eddikesyre
SMIL C1CCC(=CC1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclohexene-1-acetic acid
Smeltepunkt 33°C
Tæthed 1.04 g/mL
Kogepunkt 140°C to 142°C (25 mmHg)
Brydningsindeks 1.4775
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 140.18
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid