Få mere at vide
1-Cyclohexen-1,2-dicarboxylanhydrid, 97+%
Artikelnummer. 15483478
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483478 25 g 25g
15493478 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56929.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 2426-02-0 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Det bruges til syntese af nye glycyrrhetinsyrederivater på il-1β -induceret prostaglandin e2-produktion i normale humane dermale fibroblaster og også i den totale syntese af 6,7 —Dihydroligutilide.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af nye glycyrrhetinsyrederivater på il-1β -induceret prostaglandin e2-produktion i normale humane dermale fibroblaster og også i den totale syntese af 6,7 Dihydroligutilide.—
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2426-02-0
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00005917
InChI nøgle HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride, 4,5,6,7-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrahydro, unii-01d3m89a2w, cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-tetrahydrophthalic acid anhydride, 1,3,4,5,6,7-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione
PubChem CID 12475
IUPAC navn 4,5,6,7-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Smeltepunkt 69°C to 73°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2698
Beilstein 136335
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.