Få mere at vide
1-Cyanotetraline, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile (alpha-Cyanotetraline) |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10H,3,5-6H2 |
| Formel vægt | 157.0891 |