Få mere at vide
1-Cyanonaphthalene, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10505491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10505491 2.5 g Glass bottle 2.5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10505491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110800025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Cyanonaphthalene
CAS 86-53-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36°C to 38°C
Farve Purple-Red to Red-Yellow
Kogepunkt 299°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C11H7N
Lineær formel C10H7CN
MDL nummer MFCD00003866
Mængde 2.5 g
Beilstein 09, 649
Synonym 1-naphthonitrile, 1-cyanonaphthalene, 1-naphthalenecarbonitrile, naphthalenecarbonitrile, 1-naphthylnitrile, alpha-naphthonitrile, 1-naphthalenenitrile, alpha-naphthylnitrile, alpha-cyanonaphthalene, unii-2as1lz61hd
InChI nøgle YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C#N
IUPAC navn naphthalene-1-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 153.18
PubChem CID 6846
Formel vægt 153.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid