Få mere at vide
1-Cyanomethylpiperidine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479703
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479703 1 g 1g
11489703 5 g 5g
11499703 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12464.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3010-03-5
MDL nummer MFCD00023733
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyanomethylpiperidine
Smeltepunkt ∼25°C
Tæthed 0.96
Kogepunkt 210°C
Molekylær formel C12H9BrClNO3
Brydningsindeks 1.466
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Synonym 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl acetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloroindoxyl-1,3-diacetate, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromo-4-chloroindole, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-ylacetate, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate ester, acmc-1ag9t, 5-bromo-4-chloroindolyl 1,3-diacetate, 5-bromo-4-chloro-indoxyl-1,3-diacetate, cas
InChI nøgle DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)N1C=C(C2=C1C=CC(=C2Cl)Br)OC(=O)C
IUPAC navn (1-acetyl-5-bromo-4-chloroindol-3-yl) acetate
Molekylvægt (g/mol) 330.56
PubChem CID 76416
Formel vægt 124.19
Procent renhed 98%