Få mere at vide
(1-(Cyanomethyl)cyclopropyl)methyl Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-(Cyanomethyl)cyclopropyl)methyl Methanesulfonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3S/c1-12(9,10)11-6-7(2-3-7)4-5-8/h2-4,6H2,1H3 |
| Formel vægt | 189.046 |