Få mere at vide
1-Cyanomethyl-4-cyclohexylnaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyanomethyl-4-cyclohexylnaphthalene |
| CAS | 71109-05-2 |
| Molekylær formel | C18H19N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Cyclohexyl-1-naphthaleneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N/c19-13-12-15-10-11-17(14-6-2-1-3-7-14)18-9-5-4-8-16(15)18/h4-5,8-11,14H,1-3,6-7,12H2 |
| SMIL | N#CCc1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 2-(4-cyclohexylnaphthalen-1-yl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.35 |
| Formel vægt | 249.1517 |