missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Cyanoimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyanoimidazole |
| CAS | 36289-36-8 |
| Molekylær formel | C4 H3 N3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N3/c5-3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H |
| SMIL | N#Cn1ccnc1 |
| IUPAC navn | imidazole-1-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.09 |
| Formel vægt | 93.0327 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?