Få mere at vide
1-Cyanoguanidine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15878770
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15878770 1 kg
15868770 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15878770 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8024911000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 461-58-5
Grad Research
Molekylær formel NCNHC(=NH)NH2
Molekylvægt (g/mol) 84.08
Specifica
Smeltepunkt 208°C to 210°C
Tæthed 1.4 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00008066
Mængde 1 kg
Synonym 1-Cyanoguanidine, Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.