Få mere at vide
1-(Cyanoacetyl)pyrrolidine, 98+%
Artikelnummer. 11488750
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488750 1 g 1g
11404184 5 g 5g
11414184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488750 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12523.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14227-95-3 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14227-95-3
Molekylær formel C7H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00020838
InChI nøgle VEUDVNNBYYRZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanoacetyl pyrrolidine, 3-oxo-3-pyrrolidin-1-yl propanenitrile, 1-cyanoacetylpyrrolidine, 3-oxo-3-1-pyrrolidinyl propanenitrile, pyrrolidine, 1-cyanoacetyl, 1-pyrrolidinepropanenitrile,b-oxo, 3-oxo-3-pyrrolidinylpropanenitrile, n-cyanoacetylpyrrolidine, acmc-20ak5f, oxopyrrolidinylpropanenitrile
PubChem CID 84272
IUPAC navn 3-oxo-3-pyrrolidin-1-ylpropaannitril
SMIL O=C(CC#N)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Cyanoacetyl)pyrrolidine
Smeltepunkt 71°C to 74°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 637151
Formel vægt 138.17
Procent renhed ≥98%