Få mere at vide
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol, 97 %
Artikelnummer. 11398115
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398115 5 g 5g
11308125 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398115 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08369.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 36140-83-7 | C8H9N3O | 163,18 g/mol
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol bruges i medicinalindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Cyanoacetyl
-3,5-dimethyl-1H-pyrazol bruges i lægemiddelindustrien.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand og oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og vand. Inkompatibel med oxidationsmidler, Stærke syrer, Stærke baser, Stærke reduktionsmidler, Syreklorider, Syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36140-83-7
Molekylær formel C8H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 163.18
MDL nummer MFCD00051954
InChI nøgle DDWZYWSLHBDVGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanoacetyl-3,5-dimethylpyrazole, 3-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-3-oxopropanenitrile, 3-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-3-oxopropanenitrile, 1-cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3-3,5-dimethylpyrazolyl-3-oxopropanenitrile, cambridge id 5140887, 1h-pyrazole-1-propanenitrile, 3,5-dimethyl-, a-oxo, 1,cyanoacetyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole-1-propanenitrile, 3,5-dimethyl-beta-oxo
PubChem CID 262101
IUPAC navn 3-(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)-3-oxopropanenitril
SMIL CC1=CC(=NN1C(=O)CC#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 118 °C til 122 °C
Mængde 5 g
Beilstein 6286
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 163.18
Procent renhed 97%