Få mere at vide
1-(Cyano-(4-methoxyphenyl)methyl)cyclohexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Cyano-(4-methoxyphenyl)methyl)cyclohexanol |
| CAS | 93413-76-4 |
| Molekylær formel | C15 H19 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, α-(1-hydroxycyclohexyl)-4-methoxy-, Benzeneacetonitrile, α-(1-hydroxycyclohexyl)-4-methoxy-, (±)-, α-(1-Hydroxycyclohexyl)-4-methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)-(1-hydroxycyclohex-1-yl)acetonitrile, 1-[Cyano(4-methoxyphenyl)methyl]cyclohexanol, 1-[Cyano(p-methoxyphenyl)methyl]cyclohexanol, α-(p-Methoxyphenyl)-α-(1-hydroxycyclohexyl)acetonitrile, (1-Hydroxycyclohexyl)(4-methoxyphenyl)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO2/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,17H,2-4,9-10H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C(C#N)C2(O)CCCCC2 |
| IUPAC navn | 2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.32 |
| Formel vægt | 245.1416 |