Få mere at vide
1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, +97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10634755 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10634755 100 mg Glass bottle 100mg
10173104 500 mg Glass bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10634755 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397421000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 59016-56-7
Molekylær formel C8H10BF4N3
Molekylvægt (g/mol) 234.99
MDL nummer MFCD00011998
InChI nøgle MBLVMDCQDCVKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdap, 1-cyano-4-dimethylamino pyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylamino pyridin-1-ium tetrafluoroborate, unii-p4w72066jt, 1-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate, pubchem17735, acmc-209m9a, n-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetra-fluoroborate, n-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate
PubChem CID 9881151
IUPAC navn 1-cyano-4-(dimethylamino)pyridin-1-ium; tetrafluoroboranuide
SMIL F[B-](F)(F)F.CN(C)C1=CC=[N+](C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 196.0°C to 200.0°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glass bottle
Mængde 100 mg
Formel vægt 234.99
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.