Få mere at vide
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7039860
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Artikelnummer. 15414976
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59334.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 59016-56-7 | C8H10BF4N3 | 234.99 g/mol
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluorborat er et cyanyleringsreagens til proteinsulfhydrylgrupper og bruges til at fremstille protein-polysaccharidkonjugater. Det anvendes som et aktiverende middel til polysaccharidharpikser og konjugering af lipopolysaccharider, mens det bevarer endotoksisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluorborat er et cyanyleringsreagens til proteinsulfhydrylgrupper og bruges til at fremstille protein-polysaccharidkonjugater. Det anvendes som et aktiverende middel til polysaccharidharpikser og konjugering af lipopolysaccharider, mens det bevarer endotoksisk aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i vand og
acetonitril.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59016-56-7
Molekylær formel C8H10BF4N3
Molekylvægt (g/mol) 234.99
MDL nummer MFCD00011998
InChI nøgle MBLVMDCQDCVKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdap, 1-cyano-4-dimethylamino pyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylamino pyridin-1-ium tetrafluoroborate, unii-p4w72066jt, 1-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate, pubchem17735, acmc-209m9a, n-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetra-fluoroborate, n-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate
PubChem CID 9881151
IUPAC navn 4-(dimethylamino)pyridin-1-ium-1-carbonitril;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.CN(C)C1=CC=[N+](C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 196°C to 200°C
Mængde 100 mg
Beilstein 5685616
Opløselighedsinformation Soluble in water,and acetonitrile.
Formel vægt 234.99
Procent renhed 98%