Få mere at vide
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluorborat er et cyanyleringsreagens til proteinsulfhydrylgrupper og bruges til at fremstille protein-polysaccharidkonjugater. Det anvendes som et aktiverende middel til polysaccharidharpikser og konjugering af lipopolysaccharider, mens det bevarer endotoksisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluorborat er et cyanyleringsreagens til proteinsulfhydrylgrupper og bruges til at fremstille protein-polysaccharidkonjugater. Det anvendes som et aktiverende middel til polysaccharidharpikser og konjugering af lipopolysaccharider, mens det bevarer endotoksisk aktivitet.
Opløselighed Opløseligt i vand og
acetonitril.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 196°C to 200°C |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 5685616 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,and acetonitrile. |
| Formel vægt | 234.99 |
| Procent renhed | 98% |