Få mere at vide
1-Cyano-3-isopropylguanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Cyano-3-isopropylguanidine |
| CAS | 44830-55-9 |
| Molekylær formel | C5 H10 N4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Cyano-3-(1-methylethyl)-guanidine, 1-Cyano-3-isopropylguanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N4/c1-4(2)9-5(7)8-3-6/h4H,1-2H3,(H3,7,8,9) |
| SMIL | CC(C)NC(=N)NC#N |
| IUPAC navn | 1-cyano-3-propan-2-ylguanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.16 |
| Formel vægt | 126.0905 |