Få mere at vide
1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11322869
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322869 5 g 5g
11312869 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27730.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6914-79-0 | C5H4NO2 | 110.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6914-79-0
Molekylær formel C5H4NO2
Molekylvægt (g/mol) 110.09
MDL nummer MFCD00190651
InChI nøgle KSJJMSKNZVXAND-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-cyanocyclopropanecarboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyanocyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-cyano, cyclopropane, 4, 1-cyanocyclopropane-carboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropanecarboxylicacid, 1-cyano-cyclo-propanecarboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropane carboxylic acid, 1-cyano-1-cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 2733259
IUPAC navn 1-cyanocyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1(CC1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 143°C to 149°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Formel vægt 111.1
Procent renhed 97%