Få mere at vide
1-Chlorotetradecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorotetradecane |
| CAS | 2425-54-9 |
| Molekylær formel | C14 H29 Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Chlorotetradecane, Myristyl chloride, Tetradecyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H29Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCl |
| IUPAC navn | 1-chlorotetradecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.83 |
| Formel vægt | 232.1958 |