missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloropyrene (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloropyrene |
| CAS | 34244-14-9 |
| Molekylær formel | C16 H9 Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyrene, 1-chloro-, 1-Chloropyrene, 3-Chloropyrene, NSC 33062 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9Cl/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H |
| SMIL | Clc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | 1-chloropyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.7 |
| Formel vægt | 236.0393 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?