Få mere at vide
1-Chloropropane-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloropropane-D7 |
| CAS | 761374-88-3 |
| Molekylær formel | C3 D7 Cl |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Propane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 3-chloro- (9 CI), 3-Chloropropane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Chloropropane-d7, 1-Chloropropane-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.5838 |
| Formel vægt | 85.0676 g/mol |
| Vis mere |