Få mere at vide
1-Chloropropane, 99%
Artikelnummer. 10794211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10794211 100 mL Glasflaske 100ml
10244470 5 mL Glasflaske 5ml
10259223 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109951000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 540-54-5 | C3H7Cl | 78.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-54-5
Molekylær formel C3H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 78.54
MDL nummer MFCD00000995
InChI nøgle SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl chloride, propane, 1-chloro, n-propyl chloride, chloropropane, unii-tuv7462nwk, 1-chloro-propane, tuv7462nwk, n-propylchloride, propane, chloro, 1-chloropropyl
PubChem CID 10899
IUPAC navn 1-chlorpropan
SMIL CCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-chloropropane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -123°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8920g/mL
Kogepunkt 46°C to 47°C
Flammepunkt -18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2Cl
Brydningsindeks 1.3870 to 1.389
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 104
Merck Index 15, 7960
Specifik vægtfylde 0.892
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formel vægt 78.54
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloropropane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.