Få mere at vide
1-Chloropropane-1,1-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloropropane-1,1-D2 |
| CAS | 125640-23-5 |
| Molekylær formel | C3 D2 H5 Cl |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Propane-1,1-d2, 1-chloro- (9 CI), 1-Chloropropane-1,1-d2, 1-Chloropropane-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)CC |
| IUPAC navn | 1-chloro-1,1-dideuteriopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.553 |
| Formel vægt | 80.0362 g/mol |
| Vis mere |