Få mere at vide
1-Kloroftalazin, TRC
Artikelnummer. 30136130
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136130 1 g
30135559 5 g
17903915 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3796601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5784-45-2
Molekylær formel C8 H5 Cl N2
Molekylvægt (g/mol) 164.59
Synonym Phthalazine, 1-chloro-, 1-Chlorophthalazine, NSC 71104
IUPAC navn 1-chlorofthalazin
SMIL Clc1nncc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorophthalazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H5ClN2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H
Formel vægt 164.0141
Procent renhed >95%