Få mere at vide
1-Kloroftalazin, TRC
Artikelnummer. 30135559
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135559 5 g
30136130 1 g
17903915 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135559 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3796605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5784-45-2
Molekylær formel C8 H5 Cl N2
Molekylvægt (g/mol) 164.59
Synonym Phthalazine, 1-chloro-, 1-Chlorophthalazine, NSC 71104
IUPAC navn 1-chlorofthalazin
SMIL Clc1nncc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorophthalazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H5ClN2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H
Formel vægt 164.0141
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.