Få mere at vide
1-Kloroftalazin, 97%
Beschreibung
1-Chlorophthalazin, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og bruges som medicinske isotoper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Chlorophthalazine, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og bruges som medicinske isotoper.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i dichlormethan, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk. Vand-, varme-, fugtfølsom.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorophthalazine |
| Smeltepunkt | 109 °C til 112 °C |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløseligt i dichlormethan, ethanol og methanol. |
| Formel vægt | 164.59 |
| Procent renhed | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Chlorophthalazine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Chlorophthalazine