Få mere at vide
1-Kloroftalazin, 97%
Artikelnummer. 11436260
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436260 1 g 1g
11446260 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27143.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5784-45-2 | C8H5ClN2 | 164,592 g/mol
1-Chlorophthalazin, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og bruges som medicinske isotoper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chlorophthalazine, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og bruges som medicinske isotoper.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i dichlormethan, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk. Vand-, varme-, fugtfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5784-45-2
Molekylær formel C8H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 164.592
MDL nummer MFCD00024141
InChI nøgle UCOVESIAFFGEOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalazine, 1-chloro, 1-chloro-phthalazine, chlorophthalazine, ccris 7361, 1-chloro-2,3-benzodiazine, 1chlorophthalazine, 1-chlorophthalazin, acmc-20a2sh, 1-chloro phthalazine, 1-chlorophthalazine 1g
PubChem CID 160793
IUPAC navn 1-chlorphtalazin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorophthalazine
Smeltepunkt 109°C to 112°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in dichloromethane,ethanol and methanol.
Formel vægt 164.59
Procent renhed 97%