Få mere at vide
1-Klorofthalazin-4-on, 98%
Artikelnummer. 11411780
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11411780 5 g 5g
15433707 250 mg 250mg
11401780 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27515.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2257-69-4 | C8H5ClN2O | 180,59 g/mol
1-Chlorophthalazin-4-on fungerer som et organisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chlorophthalazin-4-on fungerer som et organisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2257-69-4
Molekylær formel C8H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 180.59
MDL nummer MFCD00102192
InChI nøgle QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
PubChem CID 2775142
SMIL ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorophthalazin-4-one
Smeltepunkt 270 °C til 274 °C
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-chlor-2H-phthalazin-1-on
Formel vægt 180.59
Procent renhed 98%