Få mere at vide
1-Chloropentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloropentane |
| CAS | 543-59-9 |
| Molekylær formel | C5H11Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Amyl Chloride, NSC 7898, Pentyl Chloride, n-Amyl Chloride, n-Pentyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Cl/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCl |
| IUPAC navn | 1-chloropentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.59 |
| Formel vægt | 106.0549 |