Få mere at vide
1-Chloropentane, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10052880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10052880 5 mL Glass bottle 5ml
10062880 100 mL Glass bottle 100ml
10269773 500 mL Glass bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10052880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218570050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 543-59-9 | C5H11Cl | 106.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-59-9
Molekylær formel C5H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 106.59
MDL nummer MFCD00001015
InChI nøgle SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
PubChem CID 10977
IUPAC navn 1-chloropentane
SMIL CCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloropentane
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -60°C
Farve Colorless
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 107°C to 108°C
Flammepunkt 11°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3(CH2)4Cl
Brydningsindeks 1.4115 to 1.4135
Mængde 5 mL
Beilstein 01,13
Merck Index 15,6
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 0.59 mPa.s (20°C)
Formel vægt 106.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloropentane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.