Få mere at vide
1-Chloropentane, 98%
Artikelnummer. 11466426
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466426 250 g 250g
11456426 50 g 50g
11446426 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24733.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 543-59-9 | C5H11Cl | 106.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-59-9
Molekylær formel C5H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 106.59
MDL nummer MFCD00001015
InChI nøgle SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
PubChem CID 10977
IUPAC navn 1-chloropentane
SMIL CCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloropentane
Smeltepunkt -99°C
Tæthed 0.881
Kogepunkt 106°C to 108°C
Flammepunkt 3°C (37°F)
Lugt Sweet
Lineær formel CH3(CH2)4Cl
Brydningsindeks 1.4125
Mængde 250 g
FN nummer UN1107
Merck Index 14,606
Formel vægt 106.6
Procent renhed 98%